Learn More
2-Heptyn-1-ol 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10403555
Click to view available options
1 g-Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Heptyn-1-ol
CAS 1002-36-4
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 89°C to 90°C (16.0mmHg)
Flammpunkt 78°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H12O
Strukturformel CH3(CH2)3C∽CH2OH
Brechungsindex 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00039541
Menge 1g
Relative Dichte 0.88
Synonym 2-heptyn-1-ol, 2-heptyne-1-ol, 2-heptynol, pubchem13065, acmc-2097no, hoch2c=c ch2 3ch3
InChI-Schlüssel OGDYROFIIXDTQK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC#CCO
IUPAC-Name hept-2-yn-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
PubChem CID 535111
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Heptyn-1-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.