Learn More
2-Furosäure-Hydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440204
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3326-71-4
Summenformel C5H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.115
MDL-Nummer MFCD00003235
InChI-Schlüssel SKTSVWWOAIAIKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furoic acid hydrazide, 2-furoic hydrazide, 2-furohydrazide, furoylhydrazide, 2-furancarbohydrazide, 2-furoylhydrazide, furoic acid, hydrazide, 2-furoic acid, hydrazide, 2-furoylhydrazine, 2-furylcarbonylhydrazide
PubChem CID 18731
IUPAC-Name 2-Furohydrazid
SMILES C1=COC(=C1)C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Furoic acid hydrazide
Schmelzpunkt 77°C to 81°C
Menge 50 g
Beilstein 114435
Formelmasse 126.12
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.