Learn More
2-Fluorbenzothiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394226
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1123-98-4
Summenformel C7H4FNS
Molekulargewicht (g/mol) 153.174
MDL-Nummer MFCD00047254
InChI-Schlüssel QVWCHVAUHZEAAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzothiazole, 2-fluorobenzo d thiazole, 2-benzothiazolyl fluoride, benzothiazole, 2-fluoro, 2-fluoro-benzothiazole, fluorobenzothiazole, acmc-2099en, #
PubChem CID 70753
IUPAC-Name 2-Fluor-1,3-Benzothiazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzothiazole
Dichte 1.33
Siedepunkt 97°C to 98°C (16 mmHg)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.583
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 971503
Formelmasse 153.18
Reinheit (%) 99%