Learn More
2-Fluorbenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Especificaciones
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | 2-Fluorobenzenesulfonyl chloride |
Schmelzpunkt | 27°C to 32°C |
Dichte | 1.47 |
Siedepunkt | 246°C to 247°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.537 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 2093979 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Mostrar más |