Learn More
2-Fluor-6-Nitrotoluol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11394526
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 769-10-8
Summenformel C7H6FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 155.13
MDL-Nummer MFCD00007197
InChI-Schlüssel GXPIVRKDWZKIKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-nitrotoluene, 1-fluor-2-methyl-3-nitrobenzene, 2-nitro-6-fluorotoluene, 6-fluoro-2-nitrotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl-3-nitro, 3-fluoro-2-methyl-1-nitrobenzene, 1-fluor-2-methyl-3-nitrobenzol, pubchem1594, acmc-1bc1k
PubChem CID 69854
IUPAC-Name 1-Fluor-2-Methyl-3-Nitrobenzol
SMILES CC1=C(F)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-6-nitrotoluene
Schmelzpunkt 6°C to 8°C
Dichte 1.277
Siedepunkt 208°C to 210°C
Flammpunkt 88°C (190°F)
Brechungsindex 1.524
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2361978
Formelmasse 155.13
Reinheit (%) 98%