Learn More
2-Fluor-6-Methylnaphthalin, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10642843
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-6-methylnaphthalene
CAS 324-42-5
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C11H9F
MDL-Nummer MFCD00831714
Menge 250 mg
Synonym 6-fluoro-2-methylnaphthalene, naphthalene, 2-fluoro-6-methyl, maybridge1_006492, 2-methyl-6-fluoronaphthalene, naphthalene,2-fluoro-6-methyl
InChI-Schlüssel IKKGPHTUCGWMPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C2C=C(F)C=CC2=C1
IUPAC-Name 2-fluoro-6-methylnaphthalene
Molekulargewicht (g/mol) 160.19
PubChem CID 2727845
Formelmasse 160.19
Reinheit (%) 97%