Learn More
2-Fluor-4 -Methoxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456880
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 162101-31-7
Summenformel C7H8BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.95
MDL-Nummer MFCD04039323
InChI-Schlüssel ULUIXJDBPYBAHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl boronic acid, 4-borono-3-fluoroanisole, boronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl, boronic acid, b-2-fluoro-4-methoxyphenyl, 2-fluoro-4-methoxyphenylboronicacid, pubchem15367, acmc-209dnv, ksc498a9p, 2-fluoro-4methoxyphenylboronic acid
PubChem CID 15789384
IUPAC-Name (2-Fluor-4-methoxyphenyl)boronsäure
SMILES COC1=CC=C(B(O)O)C(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
Menge 1 g
Beilstein 9192698
Formelmasse 169.95
Reinheit (%) 98%