Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Fluor-2'-Desoxyuridin, 99 %
Artikelnummer. 15497139
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
2'-Fluoro-2'-deoxyuridine is used as a component incorporated into therapeutic oligonucleotides to combat prostate and breast cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-Fluoro-2′-Desoxyuridin wird als Komponente in therapeutischen Oligonukleotide zur Bekämpfung von Prostata- und Brustkrebs eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 784-71-4
Summenformel C9H11FN2O5
Molekulargewicht (g/mol) 246.19
MDL-Nummer MFCD01317293
InChI-Schlüssel UIYWFOZZIZEEKJ-XVFCMESISA-N
Synonym 2'-deoxy-2'-fluorouridine, 2'-fluoro-2'-deoxyuridine, unii-y2yc903qw8, uridine, 2'-deoxy-2'-fluoro, 2'-deoxy-2'-fluoro-uridine, 2-fluoro-2-deoxyuridine, 1-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4-dione, 2'fluoro-2'-deoxyuridine, 1-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, pubchem14203
PubChem CID 150851
IUPAC-Name 1-[(2R,3R,4R,5R)-3-Fluor-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](F)[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine
Farbe Weiß
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 246.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver