Learn More
2'-Fluor-2'-Desoxyinosin, 99 %
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2'-Fluoro-2'-deoxyinosine |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Synonym | 2'-fluoro-2'-deoxyinosine, 2'-deoxy-2'-fluoroinosine, inosine,2'-deoxy-2'-fluoro, 9-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-purin-6-one, 2'-dfin, 9-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one, 2'-deoxy-2'-fluoro-inosine, inosine, 2'-deoxy-2'-fluoro, 9-2-deoxy-2-fluoro-beta-d-ribofuranosyl hypoxanthine, 9-2-deoxy-2-fluoro-beta-d-ribofuranosyl-9h-purin-6 1h-one |
IUPAC-Name | 9-[(2R,3R,4R,5R)-3-Fluor-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on |
Formelmasse | 270.22 |
Reinheit (%) | 99% |
Physikalische Form | Pulver |