Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Fluor-2'-Desoxyzytidin, 99 %
Artikelnummer. 15476999
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2′-Fluoro-2′-Desoxycytidin ist ein potenter Inhibitor des subgenomischen Hepatitis-C-Virus-Replikons in Huh-7-Zellen. Es hat sich gezeigt, dass 2′-Fluoro-2′-Desoxyzytidin hat gezeigt, die Replikation und Ausbreitung des Borna-Virus hemmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine
CAS 10212-20-1
Farbe Weiß
Summenformel C9H12FN3O4
MDL-Nummer MFCD00057445
Menge 1 g
Synonym 2'-deoxy-2'-fluorocytidine, 2'-fluoro-2'-deoxycytidine, 4-amino-1-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl pyrimidin-2-one, cytidine, 2'-deoxy-2'-fluoro, unii-lcy080jpy9, 2-deoxy-2-fluorocytidine, lcy080jpy9, 2'-fc, 2'-fluoro-d-cytidine
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,Methanol.
InChI-Schlüssel NVZFZMCNALTPBY-XVFCMESISA-N
SMILES C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)F
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,3R,4R,5R)-3-fluor-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 245.21
PubChem CID 101507
Formelmasse 245.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver