Learn More
2-Ethyltoluol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361487
Click to view available options
Menge:
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Ethyltoluol dient zur Vorhersage neuartiger Bleiverbindungen in der Arzneimittelforschung, die von der Qualität der beim Docking verwendeten Scoringfunktion abhängt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (74.6 mg/l (25 °C)).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-14-3
Summenformel C9H12
Molekulargewicht (g/mol) 120.195
MDL-Nummer MFCD00009257
InChI-Schlüssel HYFLWBNQFMXCPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethyltoluene, o-ethyltoluene, o-methylethylbenzene, 1-methyl-2-ethylbenzene, toluene, o-ethyl, ortho-ethyltoluene, benzene, 1-ethyl-2-methyl, 1,2-methylethylbenzene, o-ethyl methylbenzene, o-ethyl methyl benzene
PubChem CID 11903
ChEBI CHEBI:34276
IUPAC-Name 1-Ethyl-2-Methylbenzol
SMILES CCC1=CC=CC=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethyltoluene
Schmelzpunkt -17°C
Dichte 0.884
Siedepunkt 164°C to 165°C
Flammpunkt 53°C (127°F)
Brechungsindex 1.504
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1851237
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (74.6mg/L (25°C)).
Formelmasse 120.2
Reinheit (%) ≥98%