Learn More
2-(Ethylthio)ethanol, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(Ethylthio)ethanol |
CAS | 110-77-0 |
Schmelzpunkt | ∼-100°C |
Dichte | 1.018 |
Siedepunkt | 180°C to 184°C |
Flammpunkt | 93 °C (199 °F) |
Summenformel | C4H10OS |
Brechungsindex | 1.4869 |
MDL-Nummer | MFCD00002909 |
Menge | 50 g |