Learn More
2-(Ethylcarbamoyl)-pyridin-5-boronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470826
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1006876-28-3
Summenformel C14H21BN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 276.143
MDL-Nummer MFCD13191367
InChI-Schlüssel TVMRHMZREIYXSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl picolinamide, 6-ethylcarbamoyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-ethylcarbamoyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-ethylaminocarbonyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-n-ethylaminocarbonyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-pyridinecarboxamide, n-ethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, n-ethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-carboxamide, n-ethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl picolinamide, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine-2-carboxylic acid ethylamide, n-ethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinecarboxamide
PubChem CID 59868917
IUPAC-Name N-Ethyl-5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin-2-Carboxamid
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)C(=O)NCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Ethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 52°C to 54°C
Menge 250 mg
Formelmasse 276.14
Reinheit (%) 96%