Learn More
2-Ethylacrolein, tech. 90 %, stab. mit 50 ppm-Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424887
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
2-Ethylacrolein has been used in total synthesis of (±)-tabersonine, Aspidosperma alkaloid and synthesis of conjugate with bovine serum albumin tethered to Tn.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethylacrolein wurde bei der Gesamtsynthese von (+/-)-Tabersonin, Aspidosperma-Alkaloid und der Synthese von Konjugat mit Rinderserumalbumin, das an Tn gebunden ist, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Lagerung bei -8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 922-63-4
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
MDL-Nummer MFCD00010129
InChI-Schlüssel GMLDCZYTIPCVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylacrolein, 2-methylenebutanal, 2-ethylpropenal, butanal, 2-methylene, ethacrolein, 2-ethylacrylaldehyde, 2-methylenebutyraldehyde, ethylacrolein, alpha-ethylacrolein, alpha-ethylacrylaldehyde
PubChem CID 70203
IUPAC-Name 2-Methylidenbutanal
SMILES CCC(=C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylacrolein
Namenshinweis stabilized with 50ppm hydroquinone
Dichte 0.859
Siedepunkt 92°C to 93°C
Flammpunkt 1°C (34°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.4245
Menge 5 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 1098378
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethylacrolein
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Ethylacrylaldehyde