Learn More
2-Ethoxybenzolsulfonylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407267
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2-Ethoxybenzenesulfonyl chloride is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethoxybenzolsulfonylchlorid wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit, Basen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68800-33-9
Summenformel C8H9ClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 220.667
MDL-Nummer MFCD08706420
InChI-Schlüssel RWURYJNJYODVAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxy-benzenesulfonyl chloride, 2-ethoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 2-ethoxyphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2-ethoxy
PubChem CID 18944993
IUPAC-Name 2-Ethoxybenzolsulfonylchlorid
SMILES CCOC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxybenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 60°C to 64°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 220.67
Reinheit (%) 96%