Learn More
2-Dimethylaminoethylchlorid Hydrochlorid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Chemische Identifikatoren
CAS | 4584-46-7, 107-99-3 |
---|---|
Summenformel | C4H10ClN·HCl |
Molekulargewicht (g/mol) | 144.05 |
MDL-Nummer | MFCD00012516 |
InChI-Schlüssel | LQLJZSJKRYTKTP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylethanamine hydrochloride, 2-dimethylamino ethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyl dimethylamine hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylethylamine hydrochloride, dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyldimethylamine hydrochloride, 1-chloro-2-dimethylaminoethane hydrochloride, 2-dimethylamino ethylchloride hydrochloride, n-2-chloroethyl dimethylamine hydrochloride |
PubChem CID | 11636816 |
ChEBI | CHEBI:78153 |
IUPAC-Name | 2-Chlor-N,N-dimethylethanamin;hydrochlorid |
SMILES | CN(C)CCCl.Cl |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
AlkylierungsreagenzChemische Identifikatoren
4584-46-7, 107-99-3 | |
144.05 | |
LQLJZSJKRYTKTP-UHFFFAOYSA-N | |
11636816 | |
2-Chlor-N,N-dimethylethanamin;hydrochlorid |
C4H10ClN·HCl | |
MFCD00012516 | |
2-dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylethanamine hydrochloride, 2-dimethylamino ethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyl dimethylamine hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylethylamine hydrochloride, dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyldimethylamine hydrochloride, 1-chloro-2-dimethylaminoethane hydrochloride, 2-dimethylamino ethylchloride hydrochloride, n-2-chloroethyl dimethylamine hydrochloride | |
CHEBI:78153 | |
CN(C)CCCl.Cl |
Spezifikation
2-Dimethylaminoethyl chloride hydrochloride | |
4584-46-7, 107-99-3 | |
100.0 | |
Braun-Gelb bis Weiß | |
99% | |
(CH3)2NCH2CH2Cl·HCl | |
04, 133 | |
Solubility in water: 2000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol (20°C) | |
CN(C)CCCl.Cl | |
144.05 | |
CHEBI:78153 | |
99% |
99% | |
98.5 | |
203.0°C to 210.0°C | |
Echt | |
C4H10ClN·HCl | |
MFCD00012516 | |
2-dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylethanamine hydrochloride, 2-dimethylamino ethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyl dimethylamine hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylethylamine hydrochloride, dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyldimethylamine hydrochloride, 1-chloro-2-dimethylaminoethane hydrochloride, 2-dimethylamino ethylchloride hydrochloride, n-2-chloroethyl dimethylamine hydrochloride | |
LQLJZSJKRYTKTP-UHFFFAOYSA-N | |
2-Chlor-N,N-dimethylethanamin;hydrochlorid | |
11636816 | |
144.05 | |
Kristallines Pulver oder Kristalle |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Kann bei längerer oder wiederholter Exposition die Organe schädigen.
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 224-970-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse KQ9020000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Dimethylaminoethyl chloride hydrochloride
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.