missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals 2'-Desoxyinosin, ≥ 98 %

Artikelnummer. 15418917
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 890-38-0
Summenformel C10H12N4O4
Molekulargewicht (g/mol) 252.23
MDL-Nummer MFCD00005762
InChI-Schlüssel VGONTNSXDCQUGY-YUZWJPFSNA-N
Synonym 2'-deoxyinosine, deoxyinosine, inosine, 2'-deoxy, 2-deoxyinosine, 9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-ol, unii-hn0rq6sbwq, delta-ino, d-ino, hn0rq6sbwq, 9-2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl hypoxanthine
PubChem CID 65058
ChEBI CHEBI:28997
IUPAC-Name 9-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2'-Deoxyinosine
Menge 1 g
Formelmasse 252.23
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'