Learn More
2'-Desoxyguanosin Monohydrat, synthetisch, >98 % (Trockensubstanz), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15825458
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2 '-Deoxyguanosine monohydrate
CAS 312693-72-4
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C10H15N5O5
MDL-Nummer MFCD00150760
Menge 10 g
Synonym 2 '-deoxyguanosine monohydrate, 2 '-deoxyguanosine hydrate, 2-deoxyguanosine hydrate, 2-amino-9-2 r,4 s,5 r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1 h-purin-6 9 h-one hydrate, 2-amino-9-2 r,4 s,5 r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1 h-purin-6 9 h-one hydrate 1:x, 2 acute-deoxyguanosine, deoxyguanosine hydrate, 2'deoxyguanosine monohydrate, 2'-deoxyguanosinemonohydrate
InChI-Schlüssel LZSCQUCOIRGCEJ-VDPVQVSMNA-N
SMILES O.NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
IUPAC-Name 2-Amino-9-[(2 R,4 S,5 R)-4-Hydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3 H-Purin-6-one;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 285.26
PubChem CID 16218597
Formelmasse 285.26
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver