Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Deoxyguanosine
Artikelnummer. 15453449
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Deoxyguanosine (dG) is a purine nucleoside that upon sequential phosphoylation (kinases) forms dGTP which is used by DNA polymerases and reverse transcriptases to synthesis DNA(s). Deoxyguanosine is the most electron rich of the four canonical bases and includes many nucleophilic sites which are susceptible to oxidative damage. This makes deoxyguanosine and its oxidized derivatives useful reagents to study mechanisms of oxidative damage to nucleosides and nucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Desoxyguanosin (dG) ist ein Purin-Nukleosid, das nach sequenzieller Phosphorylation (durch Kinasen) dGTP bildet, das von DNA-Polymerasen und reversen Transkriptasen zur DNA-Synthese verwendet wird. Desoxyguanosin ist das elektronenreichste der vier kanonischen Basen und umfasst viele nukleophile Stellen, die anfällig für oxidative Schäden sind. Dies macht Desoxyguanosin und seine oxidierten Derivate zu nützlichen Reagenzien für die Untersuchung von Mechanismen oxidativer Schäden an Nukleosiden und Nukleotiden.
Löslichkeit
Löslich in NH4OH1 M: 50 g/ml, klar bis sehr schwach trüb.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 961-07-9
Summenformel C10H13N5O4
Molekulargewicht (g/mol) 267.25
MDL-Nummer MFCD00150760
InChI-Schlüssel YKBGVTZYEHREMT-DWFKHXNSNA-N
Synonym 2'-deoxyguanosine, deoxyguanosine, guanine deoxyriboside, 2-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy, guanine deoxy nucleoside, 2'-deoxy-guanosine, 2;-deoxyguanosine, unii-g9481n71ro, guanine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl
PubChem CID 187790
ChEBI CHEBI:17172
IUPAC-Name 2-Amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxyguanosine
Farbe Weiß
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in NH4OH 1 M: 50mg/mL,clear to very faintly turbid.
Formelmasse 285.26 (267.25 Anhydrous)
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2'-Deoxyguanosine monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2'-Deoxyguanosine monohydrate