Learn More
Cytiva 2-D Kit zur Quantifizierung
Für die genaue Bestimmung von Proteinkonzentrationen in Proben für die Elektrophorese. Cytiva Life Sciences™ 2-D Quant-Kit fällt Proteine aus und trennt sie von störenden Substanzen.
Marke: Cytiva 80-6483-56
493.05 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Fällungsmittel, 250 ml, Co-Präzipitant, 250 ml, Kupferlösung, 50 ml, Farbreagenz A, 2 x 250 ml, Farbreagenz B, 5 ml, BSA-Norm (2 mg/ml), 5 ml
Beschreibung
Für die genaue Ermittlung der Proteinkonzentration in für elektrophoretische Verfahren angefertigte Proben. Funktioniert durch quantitatives Ausfällen von Proteinen bei Zurücklassung störender Substanzen. Die Analyse basiert auf der spezifischen Bindung von Kupfer-Ionen an Proteinen.
- Funktioniert in Gegenwart von 2 % SDS, 1 % DTT, 8 M Harnstoff, 2M Thioharnstoff, 4 % CHAPS, 2 % Pharmalyte™ und 2 % IPG-Puffer
- Quantitatives Ausfällen von Proteinen bei Zurücklassung störender Substanzen
- Lineare Reaktion im Bereich von 0 bis 50 μg Protein, bei Probevolumen von 1 bis 50 μl
- Analysezeit: 1 Stunde
2D-Elektrophorese, SDS-PAGE, IEF
Spezifikation
2D-Elektrophorese, SDS-PAGE, IEF | |
1 bis 50 μl | |
2D Quant-Kit |
250 ml Präzipitat, 250 ml Co-Präzipitat, 50 ml Kupferlösung, 2 x 250 ml Farbreagenz A, 5 ml Farbreagenz B, 5 ml BSA-Standard (2 mg/ml) | |
4 bis 8 °C | |
500 Assays |
Sicherheit und Handhabung
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium carbonate, Cholan-24-oic acid, 3,12-dihydroxy-, monosodiumsalt, monohydrate, (3.alpha., 5.be