Learn More
Cytiva 2-D Reinigungs-Kit
Verbessert die Qualität der 2D-Elektrophorese. Cytiva Life Sciences™ 2-D Reinigungskit entfernt Verunreinigungen, die das Ergebnis der 2D-Elektrophorese verfälschen.
Marke: Cytiva 80-6484-51
445.55 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durch quantitative Ausfällung werden Proteine von Reinigungsmitteln, Salzen, Lipiden, Phenolen und Nukleinsäuren getrennt
- Führt weder zu einer Zu- noch Abnahme von Flecken (Spots)
- Das Kit reicht für 50 Proben mit jeweils maximal 100 μl Volumen, ist aber skalierbar, falls größere Ansätze oder verdünnte Proben verarbeitet werden sollen
- Trennvorgang dauert nur etwa 90 Minuten
Spezifikation
1600 °C | |
Elektrophorese-Reinigungskit | |
Verbessert die Qualität der 2D-Elektrophorese | |
851 °C | |
-20 °C |
Farblos | |
Flüssig | |
15 ml Präzipitat, 17.5 ml Co-Präzipitat, 50 ml Waschpuffer, 250 μl Waschadditiv, Kurzanleitung, Anweisungen | |
105,98874 | |
50 Proben von weniger als 100 μl |
Sicherheit und Handhabung
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium carbonate, Cholan-24-oic acid, 3,12-dihydroxy-, monosodium salt, monohydrate, (3.alpha., 5.b