Learn More
2-Cyanothioacetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422787
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
2-Cyanothioacetamide was used in the synthesis of 3,4-trans-4-aryl-3-(1-pyridinio)-1,2,3,4-tetrahydropyridine-6-thiolates and bis[6-(2-aryl)-2-thioxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile]. 2-Cyanothioacetamide is used as a building block for 2-pyridothiones. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field etc,.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Cyanothioacetamid wurde für die Synthese von 3,4-trans-4-Aryl-3-(1-Pyridinio)-1,2,3,4-Tetrahydropyridin-6-Thiolaten und Bis[6-(2-Aryl)-2-Thioxo-1,2-Dihydropyridin-3-Carbonitril] verwendet. 2-Cyanothioacetamid wird als Baustein für 2-Pyridothione verwendet. Es kann in agrochemischen und pharmazeutischen Anwendungen sowie in Farbstoffen u. ä. eingesetzt werden.
Löslichkeit
Nur gering in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7357-70-2
Summenformel C3H4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 100.14
MDL-Nummer MFCD00010025
InChI-Schlüssel BHPYMZQTCPRLNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanothioacetamide, cyanothioacetamide, ethanethioamide, 2-cyano, cyano thioacetamide, 2-cyano-thioacetamide, 3-amino-3-thioxopropanenitrile, cyanthioacetamide, cyanoacetothioamide, 2-cyanothioactamide, alpha-cyanothioacetamide
PubChem CID 1416277
IUPAC-Name 2-Cyanoethanthioamid
SMILES NC(=S)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyanothioacetamide
Schmelzpunkt 114°C to 120°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1699934
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Does not mix well with water.
Formelmasse 100.14
Reinheit (%) 98%