Learn More
2-Cyano-4'-Methylbiphenyl, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479167
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114772-53-1
Summenformel C14H11N
Molekulargewicht (g/mol) 193.25
MDL-Nummer MFCD00151805
InChI-Schlüssel ZGQVZLSNEBEHFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-4'-methylbiphenyl, 4'-methyl-2-cyanobiphenyl, 4'-methylbiphenyl-2-carbonitrile, 2'-cyano-4-methylbiphenyl, 2-p-tolyl benzonitrile, 2-4-methylphenyl benzonitrile, 2-cyano-4'-methyl biphenyl, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-2-carbonitrile, unii-o417ti15ta, 4'-methyl-2-cyano diphenyl
PubChem CID 145512
IUPAC-Name 2-(4-methylphenyl)benzonitril
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Schmelzpunkt 49°C to 53°C
Dichte 1.17
Siedepunkt >320°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3605954
Formelmasse 193.26
Reinheit (%) ≥98%