Learn More
2-Chlorpyridin-4-methanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454530
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100704-10-7
Summenformel C6H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 143.57
MDL-Nummer MFCD06858767
InChI-Schlüssel UDDVPFLXGOBESH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyridin-4-yl methanol, 2-chloropyridine-4-methanol, 2-chloro-4-hydroxymethyl pyridine, 2-chloro-pyridine-4-yl-methanol, 2-chloro-pyridin-4-yl-methanol, 2-chloro-4-pyridinyl methanol, 4-pyridinemethanol, 2-chloro, 2-chloro-4-hydroxymethylpyridine, 2-chloro-4-pyridinemethanol, 2-chloro-4-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 7062237
IUPAC-Name (2-Chlorpyridin-4-yl)Methanol
SMILES C1=CN=C(C=C1CO)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloropyridine-4-methanol
Schmelzpunkt 64°C to 66°C
Menge 1 g
Formelmasse 143.57
Reinheit (%) 97%