Learn More
2-Chlorpyridin-4-carboxamid, ≥ 98 %
Artikelnummer. 11424340
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100859-84-5
Summenformel C6H5ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 156.569
MDL-Nummer MFCD00221401
InChI-Schlüssel DEMJOLRJLACBRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroisonicotinamide, 4-pyridinecarboxamide, 2-chloro, 2-chloro-isonicotinamide, pubchem16074, acmc-1bpcq, 2-chloro-4-pyridinecarboxamide, 4-pyridinecarboxamide,2-chloro
PubChem CID 2800022
IUPAC-Name 2-Chlorpyridin-4-Carboxamid
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloropyridine-4-carboxamide
Schmelzpunkt 201°C to 203°C
Menge 5 g
Formelmasse 156.57
Reinheit (%) ≥98%