Learn More
(+/-)-2-Chlorpropionsäure, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (+/-)-2-Chloropropionic acid |
Schmelzpunkt | -13°C |
Dichte | 1.262 |
Siedepunkt | 78°C to 80°C (11 mmHg) |
Flammpunkt | 101°C (213°F) |
Brechungsindex | 1.435 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2511 |
Beilstein | 1720259 |
Formelmasse | 108.53 |