Learn More
2-Chlorhydrochinon, tech. 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11404127
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-67-8
Summenformel C6H5ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 144.554
MDL-Nummer MFCD00002341
InChI-Schlüssel AJPXTSMULZANCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorohydroquinone, 2-chlorohydroquinone, monochlorohydroquinone, chloroquinol, 1,4-benzenediol, 2-chloro, 2-chloro-1,4-benzenediol, hydroquinone, chloro, 2-chloro-1,4-dihydroxybenzene, 2,5-dihydroxychlorobenzene, 1,4-dihydroxy-2-chlorobenzene
PubChem CID 301
ChEBI CHEBI:27675
IUPAC-Name 2-Chlorbenzol-1,4-Diol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorohydroquinone
Schmelzpunkt 97°C to 102°C
Siedepunkt 262°C to 263°C
Menge 25 g
Formelmasse 144.56
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch