Learn More
2-Chlorethyl-p-Tolylsulfon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11377365
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22381-53-9
Summenformel C9H11ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 218.695
MDL-Nummer MFCD00051607
InChI-Schlüssel KUAGAJLNIOIGRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfone, 2-chloroethyl p-tolyl, 2-chloroethyl p-tolyl sulfone, 1-2-chloroethanesulfonyl-4-methylbenzene, 1-2-chloroethyl sulfonyl-4-methylbenzene, 2-chloro-1-4-methylphenyl sulfonyl ethane, p-toluene 2-chloroethyl sulphone, 2-chloroethylp-tolylsulfone, benzene, 1-2-chloroethyl sulfonyl-4-methyl, 2-chloroethyl p-tolyl sulphone
PubChem CID 188162
IUPAC-Name 1-(2-chlorethylsulfonyl)-4-methylbenzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroethyl p-tolyl sulfone
Schmelzpunkt 77°C to 81°C
Menge 5 g
Beilstein 1107627
Formelmasse 218.7
Reinheit (%) 98%