Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chlorocyclopentanon, 98 %, stab. mit Kaliumcarbonat
Click to view available options
Menge:
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
2-Chlorocyclopentanon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2-Chlorocyclopentanon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chlorocyclopentanone |
Namenshinweis | stabilized with potassium carbonate |
Dichte | 1.185 |
Siedepunkt | 72°C to 74°C (12 mmHg) |
Flammpunkt | 77°C (171°F) |
Brechungsindex | 1.4745 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1098899 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 118.56 |