Learn More
2-Chlorbenzothiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10756423
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-20-3
Summenformel C7H4ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 169.63
InChI-Schlüssel BSQLQMLFTHJVKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzothiazole, benzothiazole, 2-chloro, 2-chlorobenzo d thiazole, 2-benzothiazolyl chloride, usaf ek-2784, 2-chloro-benzothiazole, benzothiazole, chloro, unii-fn1t1y0p5p, fn1t1y0p5p, 2-chlorobenzthiazole
PubChem CID 11987
IUPAC-Name 2-Chloro-1,3-benzothiazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzothiazole
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Dichte 1.3700g/mL
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.6367 to 1.6387
Menge 5 g
Beilstein 27, 44
Relative Dichte 1.37
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 169.63
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chlorobenzothiazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.