Learn More
2-Chloranilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10657252
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-51-2
Summenformel C6H6ClN
Molekulargewicht (g/mol) 127.57
MDL-Nummer MFCD00007656
InChI-Schlüssel AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chloroaniline, benzenamine, 2-chloro, 2-chlorobenzenamine, 2-chlorophenylamine, 1-amino-2-chlorobenzene, o-aminochlorobenzene, o-chloroaminobenzene, aniline, o-chloro, o-chloraniline, fast yellow gc base
PubChem CID 7240
IUPAC-Name 2-Chloranilin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroaniline
Schmelzpunkt -3°C
CAS Min. % 98.0
Farbe Gelb bis Braun
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.2100g/mL
Siedepunkt 209°C
Menge 250 mL
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5870 to 1.589
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Relative Dichte 1.21
Strukturformel ClC6H4NH2
Beilstein 12, 597
Merck Index 15, 2118
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5.13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents,miscible with alcohol and ether
Formelmasse 127.57
Reinheit (%) 98+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloroaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.