Learn More
2-Chlor-6-Phenoxybenzylamin, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10702683
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 175136-89-7
Summenformel C13H12ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 233.70
MDL-Nummer MFCD00052915
InChI-Schlüssel SNTOZVXKDWQFEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-phenoxybenzylamine, 2-chloro-6-phenoxyphenyl methanamine, 1-2-chloro-6-phenoxyphenyl methanamine, rarechem al bw 1398, d0x2jg, 2-chloro-6-phenoxy-benzylamine, 2-aminomethyl-3-chlorodiphenylether, 6-chloro-2-phenoxyphenyl methylamine, 2-chloro-6-phenoxybenzylamine, 95+%, benzenemethanamine,2-chloro-6-phenoxy
PubChem CID 2777206
SMILES NCC1=C(OC2=CC=CC=C2)C=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-phenoxybenzylamine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name (2-chlor-6-phenoxyphenyl)methanamin
Formelmasse 233.7
Reinheit (%) 95%