Learn More
2-Chlor-6-Fluorzimtsäure, überwiegend trans, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11381917
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 392-22-3
Summenformel C9H6ClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 200.593
MDL-Nummer MFCD00051582
InChI-Schlüssel NDWALECYVLNBQG-SNAWJCMRSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluorocinnamic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl acrylic acid, 2e-3-2-chloro-6-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-2-chloro-6-fluorophenyl acrylic acid, e-3-2-chloro-6-fluoro-phenyl-acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-, 2e, 3-2-chloro-6-fluorophenyl prop-2-enoic acid, pubchem3430, rarechem bk hw 0069
PubChem CID 5324668
IUPAC-Name (E)-3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)prop-2-ensäure
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C=CC(=O)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-fluorocinnamic acid
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt 164°C to 172°C
Menge 1 g
Beilstein 3129946
Formelmasse 200.6
Reinheit (%) 98%