Learn More
2-Chlor-6-Fluor-3-Methoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15495497
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017777-58-0
Summenformel C7H7ClFNO
Molekulargewicht (g/mol) 175.587
MDL-Nummer MFCD09832265
InChI-Schlüssel QMCMJQAVMDONLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluoro-m-anisidine, 2-chloro-6-fluoro-3-methoxy-aniline, 2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzenamine, 2-chloro-6-fluoro-3-methoxyphenylamine
PubChem CID 18444747
IUPAC-Name 2-Chlor-6-Fluor-3-methoxyanilin
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)F)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline
Schmelzpunkt 37°C to 40°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 175.59
Reinheit (%) 97%