Learn More
2-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin-4-Carbonsäure, 97 %
Artikelnummer. 15498866
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Spielt eine wichtige Rolle für Zwischenprodukte für die pharmazeutische, organische Synthese und organische Leuchtdiode (OLED).
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 505084-58-2
Summenformel C7H3ClF3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 225.551
MDL-Nummer MFCD01862019
InChI-Schlüssel OIODRBHIESSYRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-4-carboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl isonicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-5-trifluoromethyl, acmc-209kng, ksc268s9f, 2-chloro-5-trifluoromethylisonicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl isonicotinicacid
PubChem CID 11264608
IUPAC-Name 2-Chlor-5-(Trifluormethyl)Pyridin-4-Carbonsäure
SMILES C1=C(C(=CN=C1Cl)C(F)(F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 225.55
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest