Learn More
2-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin-3-Carbonsäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10008179
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
CAS 505084-59-3
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H3ClF3NO2
Menge 1 g
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethylnicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl, ksc269c4j, 2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinicacid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid
InChI-Schlüssel RMSKYTKOFDQVEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=NC=C1C(F)(F)F)Cl)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Chlor-5-(Trifluormethyl)Pyridin-3-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 225.551
PubChem CID 12140227
Formelmasse 225.55
Reinheit (%) 97%