Learn More
2-Chlor-5-(pentafluorthio)Benzoesäure, 97 %
Artikelnummer. 15487547
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1431329-70-2
Summenformel C7H4ClF5O2S
Molekulargewicht (g/mol) 282.609
MDL-Nummer MFCD22988931
InChI-Schlüssel KNKMPGVWOPIPMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-pentafluorothio benzoic acid, 2-chloro-5-pentafluorosulfur benzoic acid, 2-chloro-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzoic acid
PubChem CID 73995201
IUPAC-Name 2-chlor-5-(pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)benzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(F)(F)(F)(F)F)C(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 282.61
Reinheit (%) 97%