Learn More
2-Chlor-5-Nitrobenzoesäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-5-nitrobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 166°C to 168°C |
Flammpunkt | >100°C (212°F) |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 500 g |
Beilstein | 1877474 |
Formelmasse | 201.57 |
Reinheit (%) | ≥98% |