Learn More
2-Chlor-4-(Trifluormethyl)pyridin-3-Carbonsäure, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid |
CAS | 590371-81-6 |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C7H3ClF3NO2 |
MDL-Nummer | MFCD08458125 |
Menge | 1 g |
Synonym | 2-chloro-4-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 3-carboxy-2-chloro-4-trifluoromethyl pyridine, acmc-1az7h, ksc269c2b, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 2-chloro-4-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid |
InChI-Schlüssel | FZIJHEOXLKCIRZ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OC(=O)C1=C(C=CN=C1Cl)C(F)(F)F |
IUPAC-Name | 2-Chlor-4-(Trifluormethyl)Pyridin-3-Carbonsäure |