Learn More
2-Chlor-4-(pentafluorthio)Benzoesäure, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid |
Schmelzpunkt | 191°C to 196°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 234.66 |
Reinheit (%) | 96% |