Learn More
2-Chlor-3-fluor-4-nitropyridin-N-oxid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11324426
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101664-56-6
Summenformel C5H2ClFN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 192.53
MDL-Nummer MFCD04039346
InChI-Schlüssel IQKSCEDCDQGAAO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7016327
IUPAC-Name 2-Chlor-3-Fluor-4-Nitro-1-Oxidopyridin-1-ium
SMILES C1=C[N+](=C(C(=C1[N+](=O)[O-])F)Cl)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3-fluoro-4-nitropyridine N-oxide
Schmelzpunkt 176°C to 178°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 4429477
Synonym 2-chloro-3-fluoro-4-nitropyridine n-oxide, 2-chloro-3-fluoro-4-nitropyridine 1-oxide, 2-chloro-3-fluoro-4-nitropyridine-n-oxide, 2-chloro-3-fluoro-4-nitropyridin-1-ol, 2-chloro-3-fluoro-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, pubchem6132, acmc-20ao05, pyridine,2-chloro-3-fluoro-4-nitro-, 1-oxide, pyridine,2-chloro-3-fluoro-4-nitro-,1-oxide, pyridine, 2-chloro-3-fluoro-4-nitro-, 1-oxide
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 192.53
Reinheit (%) 95%