Learn More
2-Chlor-3,4-Dimethoxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406557
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Chlor-3,4-dimethoxypyridin wird bei der Herstellung von 3-4-dimethoxypyridin unter Verwendung von Nickel-(II)-chlorid-hexahydrat und Triphenylphosphin als Katalysator verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101664-59-9
Summenformel C7H9Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 210.054
MDL-Nummer MFCD03265283
InChI-Schlüssel AOBQXXVCWDAJFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride, 2-chloro-3,4-dimethoxypyridine hcl, 2-chloro-3,4-dimethoxypyridine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24728279
IUPAC-Name 2-Chlor-3,4-Dimethoxypyridin;hydrochlorid
SMILES COC1=C(C(=NC=C1)Cl)OC.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3,4-dimethoxypyridine
Schmelzpunkt 37°C to 42°C
Menge 1 g
Formelmasse 173.6
Reinheit (%) 97%