Learn More
2-Chlor-2'-arabino-fluoro-2'-Desoxyadenosin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Ein purines Nukleosid-Anti-Metabolit
- Giftig für nicht teilende Lymphozyten und Monozyten
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-2'-arabino-fluoro-2'-deoxyadenosine |
Farbe | Weiß |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN2811 |
Merck Index | 14,2372 |
Formelmasse | 303.68 |
Reinheit (%) | ≥99% |
Physikalische Form | Pulver |