Learn More
2-Chlor-1-phenothiazin-10-yl-propan-1-ein, 95 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
1 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-chloro-1-phenothiazin-10-yl-propan-1-one |
CAS | 38076-63-0 |
CAS Min. % | 94.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 117.4°C to 120.4°C |
Farbe | Weiß bis braun |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C15H12ClNOS |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Chloro-1-phenothiazin-10-yl-propan-1-one
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.