Learn More
2-Butanon, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haen™
Artikelnummer. 15640760
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Puriss., p.a., ACS-Reagenz, ≥ 99.5 % (GC)
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schmelzpunkt -87 °C
Aussehen Farblos
Dichte 0.805 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 79 °C bis 81 °C
Menge 2.5 l
Flammpunkt −3 °C (26.6 °F)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex n20/D 1.379 (Lit.)