Learn More
2-Butanon, ≥99.0 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Description
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Specifications
Specifications
Schmelzpunkt | -87 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.805 g/cm3 |
Siedepunkt | 79 °C bis 81 °C |
Menge | 4 l |
Geruch | Lösungsmittelähnlich |
Verpackung | Aluminiumflasche |
Löslichkeitsinformationen | 290 g/l (bei 20 °C) |