Learn More
2-Butanon, ≥99.0 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -87 °C |
Siedepunkt | 79 °C bis 81 °C |
Menge | 1 l |
Geruch | Lösungsmittelähnlich |
Verpackung | Aluminiumflasche |
Löslichkeitsinformationen | 290 g/l (bei 20 °C) |