Learn More
2-Butanol, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Butanol is widely used as a solvent for domestic cleaning agents and paint removers. It is also utilized in perfumes and artificial flavors. It plays an important role in the extraction of fish meal to produce fish protein concentrate. It is involved in the production of fruit essences. It plays an essential role in the esterification of acetic acid. It is useful for the derivatization of chlorinated hydroxyfuranones. It is also used as a precursor for methyl ethyl ketone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Butanol |
Schmelzpunkt | −115°C |
Namenshinweis | H2O <0.01% |
Farbe | Farblos |
Aussehen | Colorless liquid |
Dichte | 0.808 g/cm3 at 20°C |
Siedepunkt | 98°C to 101°C |
Menge | 250 mL |
Flammpunkt | 26°C (79°F) |
Zündpunkt | 390°C (734°F) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Butanol
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-Butanol