Learn More
2-Bromthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359899
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6320-02-1
MDL-Nummer MFCD00004827
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromothiophenol
Dichte 1.604
Siedepunkt 114°C to 116°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Unpleasant
Summenformel C6H5ClS
Brechungsindex 1.635
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2039769
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym 2-chlorothiophenol, o-chlorothiophenol, benzenethiol, 2-chloro, 1-chloro-2-mercaptobenzene, o-chlorobenzenethiol, o-chloromercaptobenzene, chlorothiophenol, benzenethiol, o-chloro, 2-chlorobenzene-1-thiol, 2-chloro thiophenol
InChI-Schlüssel PWOBDMNCYMQTCE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)S)Cl
IUPAC-Name 2-chlorbenzolthiol
Molekulargewicht (g/mol) 144.62
PubChem CID 80599
Formelmasse 189.08
Reinheit (%) 97%