Learn More
2-Bromterephthalsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486997
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
2-Bromoterephthalic acid is used as a biochemical for proteomics research. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromterephthalsäure wird als biochemische Einheit für die Proteomikforschung verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Farbstoffen und Agrochemikalien verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 586-35-6
Summenformel C8H5BrO4
Molekulargewicht (g/mol) 245.028
MDL-Nummer MFCD00002403
InChI-Schlüssel QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoterephthalic acid, 2-bromobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 2-bromoterephthalicacid, 2-bromo-terephthalic acid, 2-bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-bromo, labotest-bb lt00454996, pubchem12798, 2-bromo terephthalic acid, acmc-1aoy9
PubChem CID 68513
IUPAC-Name 2-Bromterephthalsäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)Br)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoterephthalic acid
Schmelzpunkt 297°C to 300°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2616163
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 245.03
Reinheit (%) 97%